3,5-Dimethylphenylisocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 3,5-Xylyl isocyanate, 3,5-Dimethylphenylisocyanate
L11698.03 L11698.06
L11698.03EA 52.5 CHF
L11698.03 L11698.06
3,5-Dimethylphenylisocyanat ≥97%
3,5-Dimethylphenylisocyanat
Purity: 97% CAS No.: 54132-75-1 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.5280 Boiling Point: 205° Beilstein Reference: 774958 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00013868
Formel: C₉H₉NO
Siedepunkt: 205 °C
Dichte: 1.045
Flash-Pt: 83 °C (181 °F)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00013868
CAS-Nummer: 54132-75-1
EINECS: 258-987-0
UN: 2206
ADR: 6.1,II