SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Alumina Neutral
Lieferant: Avantor
7214-03EA 258 CHF
7214-03 7214-04
SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Alumina Neutral
Chromatographiesäulen
BAKERBOND spe™ Säulen für den Einmalgebrauch aus PP oder Glas, vorgefüllt mit hochkapazitiven Sorbentien zwischen zwei 20-µm-PE-Fritten.
  • Auf Basis von Siliziumdioxid
  • Extraktion von Verbindungen aus Probenlösungen mit einem Volumen von einigen hundert µl bis zu 1 L
  • Verarbeitung durch Vakuum, Überdruck oder Zentrifugation
Allgemeine Anwendungen: Schwach oder mäßig polare Verbindungen.
Diese SPE-Säulen können im Adsorptionsmodus verwendet werden.