5-Iod-m-xylol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Iodo-3,5-dimethylbenzene, 3,5-Dimethyl-1-iodobenzene, 1,3-Dimethyl-5-iodobenzene, 3,5-Dimethyliodobenzene
A18413.09 A18413.18
A18413.09EA 79.5 CHF
A18413.09 A18413.18
5-Iod-m-xylol 97%
5-Iod-m-xylol
Purity: 97% CAS No.: 22445-41-6 Molecular Formula: C8H9I Formula Weight: 232.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5950 Boiling Point: 229° Beilstein Reference: 2039353 MDL No.: MFCD00060659
Formel: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Siedepunkt: 229 °C
Dichte: 1.610
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060659
CAS-Nummer: 22445-41-6