4-Iod-o-xylol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,4-Dimethyliodobenzene, 1,2-Dimethyl-4-iodobenzene, 3,4-Dimethyl-1-iodobenzene, 4-Iodo-1,2-dimethylbenzene, 1-Iodo-3,4-dimethylbenzene
A13232.09 A13232.18 A13232.30
A13232.09EA 70.6 CHF
A13232.09 A13232.18 A13232.30
4-Iod-o-xylol ≥98%
4-Iod-o-xylol
Purity: 98+% CAS No.: 31599-61-8 Molecular Formula: C8H9I Formula Weight: 232.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6020 Boiling Point: 231-233° Beilstein Reference: 1905729 MDL No.: MFCD00040989
Formel: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Siedepunkt: 231…233 °C
Dichte: 1.633
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040989
CAS-Nummer: 31599-61-8