4'-(Trifluormethyl)acetophenon 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 4-(Trifluoromethyl)acetophenone, p-(Trifluoromethyl)acetophenone
214450050 214450010 214450250
ACRO214450050EA 106 CHF
ACRO214450050 ACRO214450010 ACRO214450250
4'-(Trifluormethyl)acetophenon 99%
4'-(Trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Siedepunkt: 79…80 °C (8 mmHg)
Melting Pt: 30…33 °C
Dichte: 0.92 g/cm³
Flash-Pt: 84 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000401
CAS-Nummer: 709-63-7
EINECS: 211-913-0
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 33 °C
GC ≥98.5 %