4'-Methylacetophenon
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl-p-tolylketon
, p-Methylacetophenon
, 1-(4-Methylphenyl)ethanon
ROTH3603.1EA
0
CHF
ROTH3603.1
4'-Methylacetophenon
4'-Methylacetophenon
Formel:
C₉H₁₀O MW: 134,18 g/mol Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa) Melting Pt: 28 °C Dichte: 1,013 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 92 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008751 CAS-Nummer: 122-00-9 EINECS: 204-514-8 |