2'-Methylacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone, 1-(o-Tolyl)ethanone
A11695.06 A11695.14 A11695.22
A11695.06EA 46.7 CHF
A11695.06 A11695.14 A11695.22
2'-Methylacetophenon ≥98%
2'-Methylacetophenon
Purity: 98% CAS No.: 577-16-2 Molecular Formula: C9H10O Formula Weight: 134.18 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.5318 Boiling Point: 214° Beilstein Reference: 907005 MDL No.: MFCD00008734
Formel: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Siedepunkt: 214 °C
Dichte: 1.020
Flash-Pt: 75 °C (167 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008734
CAS-Nummer: 577-16-2
EINECS: 209-408-5