4-Brom-2,6-xylidin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
A10712.09 A10712.14 A10712.18 A10712.30
A10712.09EA 76.7 CHF
A10712.09 A10712.14 A10712.18 A10712.30
4-Brom-2,6-xylidin ≥98%
4-Brom-2,6-xylidin
Purity: 98% CAS No.: 24596-19-8 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 47-52° Boiling Point: 120°/0.2mm Beilstein Reference: 1936300 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007826
Formel: C₈H₁₀BrN
MW: 200,08 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (0.2 mmHg)
Melting Pt: 47…52 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007826
CAS-Nummer: 24596-19-8
EINECS: 246-337-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III