Thymolblau
Lieferant: Hach
Synonyms: 4-[3-(4-Hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxobenzo[c]oxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenolThymolsulfonphthalein
HACH2067299EA 80.9 CHF
HACH2067299
Thymolblau
Thymolblau
Formel: C₂₇H₃₀O₅S
MW: 466,6 g/mol
Melting Pt: 221 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005869
CAS-Nummer: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Index: 12,09541