Phenolrot ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Phenolsulfonphthalein
, 4,4-(3H-2,1-Benzoxathiol-3- yliden)bisphenol-1,1-dioxid)
16294.22EA
336
CHF
16294.22
16294.06
16294.14
Phenolrot ACS
Phenolrot
pH indicator
Formel:
C₁₉H₁₄O₅S MW: 354,38 g/mol Melting Pt: >300 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003552 CAS-Nummer: 143-74-8 EINECS: 205-609-7 Merck Index: 13,07329 |