Tritylalkohol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
158910500
158912500
158910010
ACRO158910500EA
48.9
CHF
ACRO158910500
ACRO158912500
ACRO158910010
Tritylalkohol 97%
Tritylalkohol
Formel:
C₁₉H₁₆O Siedepunkt: 360 °C (760 mmHg) Melting Pt: 160…164 °C Dichte: 1,1884 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004445 CAS-Nummer: 76-84-6 EINECS: 200-988-5 Merck Index: 13,09810 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 160 to 164 °C |
GC | ≥96.0 % |
Chloride (Cl) | ≤140 ppm |
Arsenic (As) | ≤8 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |
Insoluble matter | ≤0.2 % (in water) |