Dibenzylamin

Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung

Synonyms: N-Benzylbenzylamin

EHERC12214500EA 49.1 CHF
EHERC12214500
Dibenzylamin
Dibenzylamin
Formel: C₆H₅CH₂NHCH₂C₆H₅
MW: 197,28 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –26 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 143 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004770
CAS-Nummer: 103-49-1
EINECS: 203-117-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03035
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/23/2297623.jpg

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR