4-Fluorbenzophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11185.14 A11185.22 A11185.36
A11185.14EA 86.4 CHF
A11185.14 A11185.22 A11185.36
4-Fluorbenzophenon ≥97%
4-Fluorbenzophenon
Purity: 97% CAS No.: 345-83-5 Molecular Formula: C13H9FO Formula Weight: 200.21 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-49° Boiling Point: 130-132°/3mm Beilstein Reference: 1869800 MDL No.: MFCD00000352
Formel: C₁₃H₉FO
MW: 200.21 g/mol
Siedepunkt: 130…132 °C (3 mmHg)
Melting Pt: 45…49 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000352
CAS-Nummer: 345-83-5
EINECS: 206-463-7