Phenolphthalein
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranon3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalid
MOLE13440009-1KGEA 0 CHF
MOLE13440009-1KG
Phenolphthalein
Phenolphthalein
Formel: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318,33 g/mol
Melting Pt: 258…262 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005913
CAS-Nummer: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
REACH: 01-2119498295-24
Merck Index: 14,07243
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/01/2297201.jpg