4-Hydroxybenzophenon 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: (4-Hydroxyphenyl)(phenyl)methanone, p-Hydroxybenzophenone
121010250 121011000
ACRO121010250EA 37.3 CHF
ACRO121010250 ACRO121011000
4-Hydroxybenzophenon 98+%
4-Hydroxybenzophenon
Formel: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Siedepunkt: 367 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 132…135 °C
Dichte: 1,133 g/cm³ (172 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002355
CAS-Nummer: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 132 to 135 °C
GC ≥98.0 %
Sodium chloride (NaCl) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤0.5 ppm