3-Hydroxybenzophenon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
m-Hydroxybenzophenone, (3-Hydroxyphenyl)(phenyl)methanone
A18061.03
A18061.06
A18061.14
A18061.03EA
105
CHF
A18061.03
A18061.06
A18061.14
3-Hydroxybenzophenon ≥99%
3-Hydroxybenzophenon
Purity: 99%
CAS No.: 13020-57-0
Molecular Formula: C13H10O2
Formula Weight: 198.22
Melting Point: 113-115°
MDL No.: MFCD00002297
Formel:
C₁₃H₁₀O₂ Siedepunkt: 148 °C (4 mmHg) Melting Pt: 113…115 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002297 CAS-Nummer: 13020-57-0 EINECS: 235-879-1 |