2-Hydroxybenzophenon 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: (2-Hydroxyphenyl)(phenyl)methanone, o-Hydroxybenzophenone
146920100 146920250 146920010
ACRO146920100EA 105 CHF
ACRO146920100 ACRO146920250 ACRO146920010
2-Hydroxybenzophenon 99%
2-Hydroxybenzophenon
Formel: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Siedepunkt: 171…173 °C (12 mmHg)
Melting Pt: 37…40 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (172 °C)
Flash-Pt: >112 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002216
CAS-Nummer: 117-99-7
EINECS: 204-226-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 40 °C
GC ≥98.5 %