2-Methoxybenzophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
B23376.03
B23376.06
B23376.03EA
103
CHF
B23376.03
B23376.06
2-Methoxybenzophenon ≥98%
2-Methoxybenzophenon
Purity: 98%
CAS No.: 2553-04-0
Molecular Formula: C14H12O2
Formula Weight: 212.25
Melting Point: 36-38°
Boiling Point: 149-150°/1mm
MDL No.: MFCD00017163
Formel:
C₁₄H₁₂O₂ MW: 212,25 g/mol Siedepunkt: 149…150 °C (1 mmHg) Melting Pt: 36…38 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017163 CAS-Nummer: 2553-04-0 EINECS: 219-857-9 |