Benzophenon
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: DiphenylketonDiphenylmethanon
ROTH9043.1EA 0 CHF
ROTH9043.1
Benzophenon
Benzophenon
Formel: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Siedepunkt: 305,4 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 47…49 °C
Dichte: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 150 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003076
CAS-Nummer: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01099