4-Chlorbenzophenon ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
p-Chlorobenzophenone
A17458.0E
A17458.22
A17458.36
A17458.0EEA
589
CHF
A17458.0E
A17458.22
A17458.36
4-Chlorbenzophenon ≥99%
4-Chlorbenzophenon
Purity: 99%
CAS No.: 134-85-0
Molecular Formula: C13H9ClO
Formula Weight: 216.67
Flash Point: 143°(289°F)
Melting Point: 75-77°
Boiling Point: 332°
Beilstein Reference: 512043
MDL No.: MFCD00000622
Formel:
C₁₃H₉ClO MW: 216,67 g/mol Siedepunkt: 332 °C Melting Pt: 75…77 °C Flash-Pt: 143 °C (289 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000622 CAS-Nummer: 134-85-0 EINECS: 205-160-7 |