1-tert-Butyl-4-ethinylbenzol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(tert-Butyl)-4-ethynylbenzene, (4-tert-Butylphenyl)ethyne, (4-tert-Butylphenyl)acetylene, 4-tert-Butylphenylacetylene, 1-Ethynyl-4-tert-butylbenzene
380850050
380850250
ACRO380850050EA
64.8
CHF
ACRO380850050
ACRO380850250
1-tert-Butyl-4-ethinylbenzol 96%
1-tert-Butyl-4-ethinylbenzol
Formel:
C₁₂H₁₄ Siedepunkt: 130 °C (40 mmHg) Flash-Pt: 82.2 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00190197 CAS-Nummer: 772-38-3 UN: 3082 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5270 to 1.5310 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |