VWR® PerfectBlue Mini M, Gel System
Lieferant: VWR
VWR®
700-0758EA 796 CHF
700-0758
VWR® PerfectBlue Mini M, Gel System
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
PerfectBlue Mini M Elektrophorese-System mit kompakter Größe für eine Vielzahl von Routineanwendungen. Lieferung mit 2 Kämmen, aber durch die Vielzahl weiterer verfügbarer Standard- und Mikrotiter-Kämme kann das System für die Trennung von bis zu 36 Proben verwendet werden. Das System wird betriebsfertig mit Deckel, Stromkabeln und Gelträger geliefert. Durch seine durchdachte Konstruktion und die eingebetteten Platinelektroden bietet es fortwährend qualitativ hochwertige Ergebnisse.
*Basierend auf einem Agarosegel mit einer Dicke von ungefähr 5 mm
Bestellinformation: Das System ist standardmäßig mit 2 Kämmen (10 und 14 Zähne, 1,5 mm dick) ausgestattet.