Cell Locker™-System für Heracell VIOS 160i ™
Lieferant: Thermo Scientific
50148173 50154739 50153148 50154739X6 50151650X6 50151650
HERA50148173EA 607 CHF
HERA50148173 390-1047 390-1046 390-1048 390-1045 390-1044
Cell Locker™-System für Heracell VIOS 160i ™
Brutschränke CO₂-Brutschränke
Kompatible Modelle des Heracell VIOS 160i, mit modifiziertem Innenraum, können mit dem Cell Locker-System für Ihre Anforderungen konfiguriert werden. Diese autoklavierbaren Polycarbonatkammern wurden speziell entwickelt, um in Inkubatoren, die regelmäßig geöffnet oder zusammen genutzt werden, Effizienz und Schutz empfindlicher Kulturen, wie z.B. Stamm- und Primärzellen, zu verbessern.
  • Minimieren Sie die Beeinflussung durch regelmäßiges Türöffnen und reduzieren Sie Abweichungen zwischen den Cell Locker-Kammern
  • Organisieren Sie Kulturen, indem Sie unterschiedliche Anwender, Zelltypen, Proben oder Projekte innerhalb eines gemeinsam genutzten Inkubators trennen
  • Isoliertes Kultivieren in separaten Kammern schützt vor Kreuzkontamination
  • Der Cell Locker kann manuell desinfiziert oder maximal 12-mal autoklaviert werden
  • Jeder Cell Locker bietet Platz für 9 T-75 Zellkulturflaschen, 20 6-Well-Mikrotiterplatten oder 24 96-Well-Mikrotiterplatten
Jeder einzelne Cell Locker bietet einen einfachen Zugriff auf die Kulturen und kann mit einer Hand sicher ver- und entriegelt werden, während die Kulturen im Inneren effektiv isoliert werden. Für den einfachen Transport von Proben in eine biologische Sicherheitswerkbank oder ein anderes Labor sind die Cell Locker-Kammern mit einer abnehmbaren Transportabdeckung ausgestattet und jeder Locker besitzt einen rutschfesten Einschub mit Kippschutz. Die transparenten, konisch zulaufenden Boxen verfügen jeweils über eine 0,2-µm-Doppelmembran, die Luftzirkulation ermöglicht und gleichzeitig mikrobielle Kontaminanten, darunter Bakterien, Viren und Mykoplasmen, abhält; durch unabhängige Tests belegt.
Der Heracell VIOS 160i CO₂-Inkubator (Innenraum wahlweise aus Edelstahl oder 100% Kupfer) mit Cell Locker-System verfügt über eine sechstürige Gasblende speziell konzipiert für die Aufnahme von 6 einzelnen Cell Locker-Kammern. Das THRIVE-Konzept mit aktiver Luftführung verteilt die befeuchtete, klimatisierte Luft schonend und gleichmäßig im gesamten Cell Locker-System und sorgt so für homogene Kulturbedingungen in jeder Kammer. Während die Inkubationsbedingungen normalerweise bei jedem Öffnen der Tür gestört werden, hilft das Cell Locker-System, diese Beeinflussung zu minimieren. Beim routinemäßigen Öffnen der Tür einer Cell Locker-Kammer bleiben Temperatur, CO₂-Konzentration und Feuchte in den ungeöffneten Cell Locker-Kammern stabil. Der THRIVE-Luftstrom gewährleistet nach dem Öffnen einer Cell Locker-Kammer eine schnelle Wiederherstellung der ursprünglichen Idealbedingungen.
Im Vergleich zum Standard-Inkubator mit einer einzelnen Glasinnentür ist der Temperaturverlust im geöffneten Cell Locker 50% geringer. Der durch das Öffnen der Tür verursachte Gasverbrauch ist beim Cell Locker-System bis zu 50% niedriger - das spart Zeit und Geld.
In den einzelnen Cell Locker-Kammern können verschiedene Zelltypen oder Projekte isoliert voneinander kultiviert werden.
Damit bieten sie deutlich besseren Schutz für wertvolle Kulturen. Einzelne Cell Locker können in jedem Inkubatormodell, einschließlich des modifizierten Heracell VIOS 160i CO₂-Inkubators, verwendet werden, um Proben bzw. Kulturen oder Projekte zu isolieren. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Daten zur Wiederherstellung der Idealbedingungen nur für das gesamte System überprüft werden.
Bestellinformation: Alle Komponenten für das Cell Locker-System sind separat zu bestellen.