sec-Pentylbenzol tech. 85%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
B20114.03 B20114.06
B20114.03EA 52.3 CHF
B20114.03 B20114.06
sec-Pentylbenzol tech. 85%, technische Qualität
sec-Pentylbenzol
Purity: 85% CAS No.: 2719-52-0 Molecular Formula: C11H16 Formula Weight: 148.25 MDL No.: MFCD00027145
Formel: C₆H₅CH(CH₃)(CH₂)₂CH₃
MW: 148,25 g/mol
Siedepunkt: 199 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –48 °C
Dichte: 0.86
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00027145
CAS-Nummer: 2719-52-0
EINECS: 220-324-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60055bc3cdb898232d206ebc8820a9ae4baeddad&vid=c1f51310fc109ac05ab29c0bd677f218b189619e&prid=web&clid=SAPDAM