Methyltoluol-4-sulfonat
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl p-toluolsulfonat
, 4-Methylbenzolsulfonsäuremethylester
, p-Toluolsulfonsäuremethylester
, Toluol-4-sulfonsäuremethylester
PROOMM0722.01EA
1350
CHF
PROOMM0722.01
Methyltoluol-4-sulfonat
Methyltoluol-4-sulfonat
Formel:
C₈H₁₀O₃S MW: 186,23 g/mol Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa) Melting Pt: 28…30 °C Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 130 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008417 CAS-Nummer: 80-48-8 EINECS: 201-283-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...