p-Toluolsulfonsäurehydrazid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Methylbenzenesulphonylhydrazide, 4-Toluenesulphonyl hydrazide, 4-Methylbenzenesulphonhydrazide, 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrazide, 4-Methylbenzenesulphonohydrazide, Toluene-4-sulphonohydrazide
157860250 157861000 157865000
ACRO157860250EA 35.1 CHF
ACRO157860250 ACRO157861000 ACRO157865000
p-Toluolsulfonsäurehydrazid 97%
p-Toluolsulfonsäurehydrazid
Formel: C₇H₁₀N₂O₂S
MW: 186,23 g/mol
Siedepunkt: 332 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 109…113 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007588
CAS-Nummer: 1576-35-8
EINECS: 216-407-3
UN: 3226
ADR: 4.1,
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 113 °C (Dec)
HPLC ≥96.0 %