p-Toluolsulfonylchlorid

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyms: 4-ToluolsulfonsäurechloridToluol-4-sulfonylchloridTosylchloridp-ToluolsulfonsäurechloridToluol-4-sulfonsäurechlorid4-Methylbenzolsulfonsäurechlorid4-Toluolsulfonylchlorid

MOLE79234573-1KGEA 0 CHF
MOLE79234573-1KG
p-Toluolsulfonylchlorid
p-Toluolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₇ClO₂S
MW: 190,65 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 67 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 128 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007450
CAS-Nummer: 98-59-9
EINECS: 202-684-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09672

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR