2-Toluolthiol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Thiocresol, 1-Mercapto-2-methylbenzene, o-Toluenethiol, 2-Methylbenzene-1-thiol, 2-Methylbenzenethiol, o-Thiocresol, 2-Methylthiophenol
259240050 259240250
ACRO259240050EA 43.1 CHF
ACRO259240050 ACRO259240250
2-Toluolthiol 97%
2-Toluolthiol
Formel: C₇H₈S
MW: 124,21 g/mol
Siedepunkt: 194 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 14 °C
Dichte: 1.054 g/cm³
Flash-Pt: 63 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004838
CAS-Nummer: 137-06-4
EINECS: 205-276-8
UN: 3334
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09461
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %