5-(Hydroxymethyl)resorcin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3,5-Dihydroxybenzyl alcohol
344060050
344060250
ACRO344060050EA
92.4
CHF
ACRO344060050
ACRO344060250
5-(Hydroxymethyl)resorcin 98%
5-(Hydroxymethyl)resorcin
Formel:
C₇H₈O₃ MW: 140,14 g/mol Melting Pt: 181…186 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016867 CAS-Nummer: 29654-55-5 EINECS: 249-751-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to beige-pink to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 181 to 186 °C |
HPLC | ≥97.5 % |