4-Hydroxybenzylalkohol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: (4-Hydroxyphenyl)methanol, p-Hydroxybenzyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)phenol
A13132.18 A13132.22 A13132.30
A13132.18EA 160 CHF
A13132.18 A13132.22 A13132.30
4-Hydroxybenzylalkohol ≥99%
4-Hydroxybenzylalkohol
Purity: 99% CAS No.: 623-05-2 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Melting Point: 114-122° Boiling Point: 251-253° MDL No.: MFCD00004658
Formel: C₇H₈O₂
MW: 124.14 g/mol
Siedepunkt: 251…253 °C
Melting Pt: 114…122 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004658
CAS-Nummer: 623-05-2
EINECS: 210-768-0
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable