3-Hydroxybenzylalkohol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(3-Hydroxyphenyl)methanol, KSD 2405, 3-(Hydroxymethyl)phenol
A15981.06
A15981.14
A15981.22
A15981.06EA
65.2
CHF
A15981.06
A15981.14
A15981.22
3-Hydroxybenzylalkohol ≥98%
3-Hydroxybenzylalkohol
Purity: 98%
CAS No.: 620-24-6
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Melting Point: 69-72°
Boiling Point: ca 300° dec.
MDL No.: MFCD00004643
Formel:
C₇H₈O₂ Siedepunkt: ∼300 °C (dec.) Melting Pt: 69…72 °C Dichte: 1.16 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004643 CAS-Nummer: 620-24-6 EINECS: 210-633-6 |