3-Hydroxybenzylalkohol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: (3-Hydroxyphenyl)methanol, KSD 2405, 3-(Hydroxymethyl)phenol
121020050 121020250 121025000
ACRO121020050EA 37.5 CHF
ACRO121020050 ACRO121020250 ACRO121025000
3-Hydroxybenzylalkohol 97%
3-Hydroxybenzylalkohol
Formel: C₇H₈O₂
MW: 124.14 g/mol
Melting Pt: 67…71 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004643
CAS-Nummer: 620-24-6
EINECS: 210-633-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 71 °C
GC ≥96.0 %