3,5-Dihydroxytoluol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyms: Orcinol, 5-Methylbenzene-1,3-diol, 5-Methylresorcinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20933.0005 8.20933.0025 8.20933.0100 8.20933.0002
8.20933.0005EA 36.9 CHF
8.20933.0005 8.20933.0025 8.20933.0100 8.20933.0002
3,5-Dihydroxytoluol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3,5-Dihydroxytoluol
Formel: C₇H₈O₂
MW: 124.14 g/mol
Siedepunkt: 290
Melting Pt: 109
Dichte: 1.2895 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 159
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002291
CAS-Nummer: 504-15-4
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 12,06995
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 80 g/l (20 °C)
Melting Point 109 °C
Molar Mass 124.14 g/mol
Boiling Point 147 °C (7 hPa)
Flash Point 159 °C