4-Ethylresorcin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Ethylbenzene-1,3-diol
B21575.06 B21575.14 B21575.22
B21575.06EA 91.5 CHF
B21575.06 B21575.14 B21575.22
4-Ethylresorcin ≥98%
4-Ethylresorcin
Purity: 98% CAS No.: 2896-60-8 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 95-98° Beilstein Reference: 1238231
Formel: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 95…98 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002283
CAS-Nummer: 2896-60-8
EINECS: 220-777-1