m-Kresol, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: 1-Hydroxy-3-methylbenzene, 3-Methylphenol, 3-Hydroxytoluol, 3-Hydroxytoluene
M-Clarity™ quality level = MQ100
65996-1ML-F 65996-5ML-F
65996-1ML-FEA 52.8 CHF
65996-1ML-F 65996-5ML-F
m-Kresol, Supelco®
m-Kresol
Formel: CH₃C₆H₄OH
Siedepunkt: 202.2 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 11.5 °C
Dichte: 1.0336 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 73 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002302
CAS-Nummer: 108-39-4
EINECS: 203-577-9
UN: 2076
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=943f95c3641e8d39f61fe0ff55be89c980351d99&vid=6c344472b0225def0f756ed68fec629a0f1350be&prid=web&clid=SAPDAM