o-Kresol, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: 2-Methylphenol2-Hydroxytoluol1-Hydroxy-2-methylbenzol
36922-250MGEA 69.8 CHF
36922-250MG
o-Kresol, Supelco®
o-Kresol
Formel: C₇H₈O
MW: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 191 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 30…34 °C
Dichte: 1,047 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 81 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002226
CAS-Nummer: 95-48-7
EINECS: 202-423-8
UN: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604