4-Phenyl-1-butanol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Phenylbutan-1-ol
180370100
180370500
ACRO180370100EA
78.9
CHF
ACRO180370100
ACRO180370500
4-Phenyl-1-butanol 97%
4-Phenyl-1-butanol
Formel:
(C₆H₅)(CH₂)₃CH₂OH MW: 150,22 g/mol Siedepunkt: 140 °C (14 mmHg) Dichte: 0.975 g/cm³ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002971 CAS-Nummer: 3360-41-6 EINECS: 222-128-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Optical rotation | +43° to +50° (1 % in water) |