3,5-Dimethoxybenzylalkohol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
(3,5-Dimethoxyphenyl)methanol
B25138.06
B25138.14
B25138.06EA
130
CHF
B25138.06
B25138.14
3,5-Dimethoxybenzylalkohol ≥99%
3,5-Dimethoxybenzylalkohol
Purity: 99%
CAS No.: 705-76-0
Molecular Formula: C9H12O3
Formula Weight: 168.19
Flash Point:
Formel:
C₉H₁₂O₃ MW: 168,19 g/mol Siedepunkt: 183…186 °C (20 mmHg) Melting Pt: 46…50 °C Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004641 CAS-Nummer: 705-76-0 EINECS: 211-888-6 |