3-Methoxybenzylalkohol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A15471.14 A15471.22
A15471.14EA 79.9 CHF
A15471.14 A15471.22
3-Methoxybenzylalkohol ≥98%
3-Methoxybenzylalkohol
Purity: 98+% CAS No.: 6971-51-3 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Flash Point: 109°(228°F) Refractive Index: 1.5440 Boiling Point: 252-254° Beilstein Reference: 2042063 MDL No.: MFCD00004637
Formel: C₈H₁₀O₂
Siedepunkt: 252…254 °C
Melting Pt: 29…30 °C
Dichte: 1,112
Flash-Pt: 109 °C (228 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004637
CAS-Nummer: 6971-51-3
EINECS: 230-200-5