2-Methoxybenzylalkohol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
2-(Hydroxymethyl)anisole, (2-Methoxyphenyl)methanol
A14016.14
A14016.22
A14016.14EA
96.7
CHF
A14016.14
A14016.22
2-Methoxybenzylalkohol ≥99%
2-Methoxybenzylalkohol
Purity: 99%
CAS No.: 612-16-8
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point:
Formel:
C₈H₁₀O₂ MW: 138,17 g/mol Siedepunkt: 248…250 °C Dichte: 1.12 Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004611 CAS-Nummer: 612-16-8 EINECS: 210-296-5 |