6-Nitro-m-kresol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A11729.14 A11729.22 A11729.36
A11729.14EA 65.8 CHF
A11729.14 A11729.22 A11729.36
6-Nitro-m-kresol ≥97%
6-Nitro-m-kresol
Purity: 97% CAS No.: 700-38-9 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Flash Point: 109°(228°F) Odour: Phenol-like Beilstein Reference: 1868030 UN No.: 2446 MDL No.: MFCD00007111
Formel: C₇H₇NO₃
Melting Pt: 53…56 °C
Flash-Pt: 109 °C (228 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007111
CAS-Nummer: 700-38-9
EINECS: 211-843-0
UN: 2446
ADR: 6.1,III