6-Nitro-m-kresol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Methyl-2-nitrophenol, 1-Hydroxy-3-methyl-6-nitrobenzene
160150250 160151000
ACRO160150250EA 35.4 CHF
ACRO160150250 ACRO160151000
6-Nitro-m-kresol 97%
6-Nitro-m-kresol
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Melting Pt: 53…56 °C
Flash-Pt: 109 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007111
CAS-Nummer: 700-38-9
EINECS: 211-843-0
UN: 2446
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to yellow-green Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥96.0 %