N-Ethyl-o-toluidin zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyms: 2-(Ethylamino)toluene, N-Ethyl-2-methylaniline
MQ200
8.43602.0100 8.43602.0500
8.43602.0100EA 71.6 CHF
8.43602.0100 8.43602.0500
N-Ethyl-o-toluidin zS, Sigma-Aldrich®
N-Ethyl-o-toluidin
Formel: C₉H₁₃N
MW: 135.21 g/mol
Siedepunkt: 212…212.5 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –15 °C
Dichte: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00026695
CAS-Nummer: 94-68-8
EINECS: 202-354-3
UN: 2754
ADR: 6.1 II