2,4-Diaminotoluol analytischer Standard, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: 4-Methyl-m-phenylendiamin1,3-Diamino-4-methylbenzolToluol-2,4-diaminToluylen-2,4-diamin4-Methyl-1,3-phenylendiamin
442311.EA 43.1 CHF
442311.
2,4-Diaminotoluol analytischer Standard, Supelco®
2,4-Diaminotoluol
Formel: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 99 °C
Dichte: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007804
CAS-Nummer: 95-80-7
EINECS: 202-453-1
UN: 1709
ADR: 6.1,III