2,6-Diaminotoluol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1,3-Diamino-2-methylbenzene, Toluene-2,6-diamine
L04278.06
L04278.14
L04278.06EA
65.6
CHF
L04278.06
L04278.14
2,6-Diaminotoluol 97%
2,6-Diaminotoluol
Purity: 97%
CAS No.: 823-40-5
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Melting Point: 104-106°
Beilstein Reference: 2079476
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007800
Formel:
C₇H₁₀N₂ MW: 122.17 g/mol Siedepunkt: 280…282 °C (1013 hPa) Melting Pt: 104…106 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007800 CAS-Nummer: 823-40-5 EINECS: 212-513-9 UN: 2811 ADR: 6.1 III |