3,4-Diaminotoluol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,2-Diamino-4-methylbenzene, Toluene-3,4-diamine
112431000 112435000
ACRO112431000EA 79.4 CHF
ACRO112431000 ACRO112435000
3,4-Diaminotoluol 97%
3,4-Diaminotoluol
Formel: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 83…90 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007728
CAS-Nummer: 496-72-0
EINECS: 207-826-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to brown Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 90 °C
HPLC ≥96.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.38 to 2.24
BSC Certification Passes