2-Aminobenzylalkohol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: (2-Aminophenyl)methanol, 2-Hydroxymethylaniline, 2-(Hydroxymethyl)aniline, 2-Aminobenzyl Alcohol
153730100 153730250 153731000
ACRO153730100EA 27.9 CHF
ACRO153730100 ACRO153730250 ACRO153731000
2-Aminobenzylalkohol 98%
2-Aminobenzylalkohol
Formel: C₇H₉NO
Siedepunkt: 162 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 82…86 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007749
CAS-Nummer: 5344-90-1
EINECS: 226-293-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
GC ≥97.5 %