3-Nitro-p-toluidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A12538.14
A12538.22
A12538.14EA
109
CHF
A12538.14
A12538.22
3-Nitro-p-toluidin ≥98%
3-Nitro-p-toluidin
Purity: 98%
CAS No.: 119-32-4
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 175°(347°F)
Odour: Characteristic
Beilstein Reference: 638984
UN No.: 2660
MDL No.: MFCD00007910
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa) Melting Pt: 74…79 °C Dichte: 1,312 Flash-Pt: 175 °C (347 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007910 CAS-Nummer: 119-32-4 EINECS: 204-314-0 UN: 2660 ADR: 6.1,III |