p-Toluidin, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: 4-Aminotoluene, 4-Methylaniline, 4-Toluidine
MQ100
89630-100G 89630-500G
89630-100GEA 105 CHF
89630-100G 89630-500G
p-Toluidin, Supelco®
p-Toluidin
Formel: C₇H₉N
MW: 107.16 g/mol
Siedepunkt: 201
Melting Pt: 43
Dichte: 1.046 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 87
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007906
CAS-Nummer: 106-49-0
EINECS: 203-403-1
UN: 3451
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09674
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53e3fb888b42d603a36c18dcef45266025bd53f3&vid=b91c594bab10758721c830a0f7da73fad5c65d63&prid=web&clid=SAPDAM