p-Toluidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyms:
4-Aminotoluol
, 4-Methylanilin
, 4-Toluidin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08315.0005EA
35.3
CHF
8.08315.0005
8.08315.9999
8.08315.1000
8.08315.0250
p-Toluidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
p-Toluidin
Formel:
C₇H₉N MW: 107,16 g/mol Siedepunkt: 201 °C (1013 hPa) Melting Pt: 43 °C Dichte: 1,046 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 87 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007906 CAS-Nummer: 106-49-0 EINECS: 203-403-1 UN: 3451 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,09674 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 7.5 g/l (20 °C) |
Melting Point | 43 °C |
Molar Mass | 107.15 g/mol |
Bulk Density | 200 °C |
Boiling Point | 1.3 hPa (50 °C) |
Flash Point | 87 °C |
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) alkaline |
Ignition Point | 480 °C |